1-Vinylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Vinyl-1H-imidazole
V0045-25ML V0045-500ML V0045-100ML
TCIAV0045-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0045-25ML TCIAV0045-500ML TCIAV0045-100ML
1-Vinylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Vinylimidazole
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00005297
Numéro CAS: 1072-63-5
EINECS: 214-012-0
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0f34c0354b8bb621de39989a30bf5a368569910&vid=c0f34c0354b8bb621de39989a30bf5a368569910&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité