5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33240.03EA 106 EUR InStock
H33240.03 H33240.09
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275698
Numéro CAS: 69214-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité