2-Aminoimidazole hemisulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
A1665-1G A1665-5G
TCIAA1665-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1665-1G TCIAA1665-5G
2-Aminoimidazole hemisulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formule: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Point de fusion: 270°C
Numéro MDL: MFCD00013162
Numéro CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efff3c3db5254217afadd79b484f7e4389fa6dc&vid=3efff3c3db5254217afadd79b484f7e4389fa6dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité