Histamine dihydrochloride
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14213050EA 160 EUR InStock
EHERC14213050
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
MW: 184,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité