1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19654.06EA 331 EUR InStock
L19654.06 L19654.03
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453063
Numéro CAS: 269410-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité