1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
010845-5G 010845-1G
FLUO010845-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010845-5G FLUO010845-1G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453063
Numéro CAS: 269410-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité