1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2756-5GEA 134 EUR InStock
TCIAT2756-5G TCIAT2756-1G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC)
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453063
Numéro CAS: 269410-08-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/41/28996441.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité