2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
Synonyms: 2-Fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
009219-5G 009219-25G
FLUO009219-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009219-5G FLUO009219-25G
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₃H₁₄FNO₃S
MW: 283,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011983
Numéro CAS: 58086-67-2
EINECS: 261-108-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité