2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de fluoration
Fournisseur: TCI
Attention
F0225-25G F0225-5G
TCIAF0225-25GEA 187 EUR InStock
TCIAF0225-25G TCIAF0225-5G
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de fluoration
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₃H₁₄FNO₃S
MW: 283,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011983
Numéro CAS: 58086-67-2
EINECS: 261-108-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité