1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate ≥96.0% (par analyse titrimétrique) réactif de fluoration
Fournisseur: TCI
Danger
F0327-25G F0327-5G
TCIAF0327-25GEA 317 EUR InStock
TCIAF0327-25G TCIAF0327-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate ≥96.0% (par analyse titrimétrique) réactif de fluoration
1-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₆H₅F₄NO₃S
Numéro MDL: MFCD00013458
Numéro CAS: 107263-95-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32b8faf1c5275234373a5320df5e4ff577a6e215&vid=96c383170baa68644f5a7d3467b984787ab6af71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 181.0 to 186.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité