(R)-(-)-Glycidyl butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAG0282-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAG0282-5G TCIAG0282-25G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00075120
Numéro CAS: 60456-26-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/11/28969911.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité