(2,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzylsulphonyl chloride
013514-5G 013514-1G
FLUO013514-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013514-5G FLUO013514-1G
(2,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅CI₃O₂S
Numéro MDL: MFCD04116370
Numéro CAS: 88691-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité