(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
013515-1G 013515-5G
FLUO013515-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013515-1G FLUO013515-5G
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅CI₃O₂S
MW: 259,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631929
Numéro CAS: 85952-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité