(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
B23333.06 B23333.03 B23333.14
B23333.06EA 151 EUR InStock
B23333.06 B23333.03 B23333.14
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 58032-84-1 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.64 Melting Point: 95-102° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01859935
Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,64 g/mol
Point de fusion: 95…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859935
Numéro CAS: 58032-84-1
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité