(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
H25794.06 H25794.03 H25794.14
H25794.06EA 138 EUR InStock
H25794.06 H25794.03 H25794.14
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 4025-75-6 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.64 Melting Point: 91-92° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00034030
Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,64 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034030
Numéro CAS: 4025-75-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité