4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17720.MDEA 28 EUR InStock
L17720.MD L17720.06 L17720.03
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₄S
MW: 200,02 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630820
Numéro CAS: 149104-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité