4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1972-5GEA 174 EUR InStock
TCIAM1972-5G TCIAM1972-1G
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₄S
MW: 200,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01630820
Numéro CAS: 149104-88-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/08/28987908.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité