4-Bromo-4'-iodobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3648-25G B3648-5G
TCIAB3648-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB3648-25G TCIAB3648-5G
4-Bromo-4'-iodobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Formule: C₁₂H₈BrI
Numéro MDL: MFCD17676204
Numéro CAS: 105946-82-5
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1eece6992e85c4c31a30faafa643264116d9e89&vid=f1eece6992e85c4c31a30faafa643264116d9e89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité