4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10819.14EA 271 EUR InStock
A10819.14 A10819.06 A10819.22
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Formule: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Point de fusion: 163…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059076
Numéro CAS: 29558-77-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité