4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-ol
H0690-25G H0690-5G
TCIAH0690-25GEA 192 EUR InStock
TCIAH0690-25G TCIAH0690-5G
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥99.0% (par GC)
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Formule: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059076
Numéro CAS: 29558-77-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85688c2ded1f11ffe492635485db7fea09393e21&vid=85688c2ded1f11ffe492635485db7fea09393e21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 167.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité