N-Benzylbenzamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
191170250 191170050
ACRO191170250EA 90.8 EUR InStock
ACRO191170250 ACRO191170050
N-Benzylbenzamide 99%
N-Benzylbenzamide
Formule: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,2591 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003070
Numéro CAS: 1485-70-7
EINECS: 216-063-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité