Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1343-500GEA 222 EUR InStock
TCIAC1343-500G TCIAC1343-25G
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₂O₆
MW: 228,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001607
Numéro CAS: 6289-46-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/84/28938584.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Pyridine very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité