1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Synonyms: Naphthalene-1-boronic acid Pinacol ester, 1-Naphthalenboronic acid, pinacol ester, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-naphthyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
021619-5G 021619-25G
FLUO021619-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021619-5G FLUO021619-25G
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₁₉BO₂
MW: 254,1319 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663869
Numéro CAS: 68716-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité