4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52998.06EA 190 EUR InStock
H52998.06 H52998.03
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,02 g/mol
Point de fusion: 239…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632204
Numéro CAS: 103986-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité