4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
380860010 380860050
ACRO380860010EA 32.5 EUR InStock
ACRO380860010 ACRO380860050
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039617
Numéro CAS: 936-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité