2-Butylimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3136-25G B3136-5G
TCIAB3136-25GEA 233 EUR InStock
TCIAB3136-25G TCIAB3136-5G
2-Butylimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Butylimidazole
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,1800 g/mol
Point d'ébullition: 294°C
Numéro MDL: MFCD00792664
Numéro CAS: 50790-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fe6aded64a2ccda4eda4e66b395186a529ffe4e&vid=1fe6aded64a2ccda4eda4e66b395186a529ffe4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité