2-Heptadecylimidazole ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0021-25G H0021-500G
TCIAH0021-25GEA 33 EUR InStock
TCIAH0021-25G TCIAH0021-500G
2-Heptadecylimidazole ≥85.0% (par GC)
2-Heptadecylimidazole
Formule: C₂₀H₃₈N₂
MW: 306,5291 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038620
Numéro CAS: 23328-87-2
EINECS: 245-589-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1468d151494ebe10131be0b9bd391c859261c573&vid=1468d151494ebe10131be0b9bd391c859261c573&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 87.0 to 94.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité