Fluorure de tétrabutylammonium hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique) catalyseur de silylation, pour clivage de l'éther silylique
Fournisseur: TCI
Danger
T1037-100G T1037-25G
TCIAT1037-100GEA 368 EUR InStock
TCIAT1037-100G TCIAT1037-25G
Fluorure de tétrabutylammonium hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique) catalyseur de silylation, pour clivage de l'éther silylique
Fluorure de tétrabutylammonium hydraté
Formule: C₁₆H₃₆FN·H₂O
Numéro MDL: MFCD00011747
Numéro CAS: 22206-57-1
EINECS: 207-057-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d1a68e48d5d7af9e206fbdbfef15608ec42b6d0&vid=e01b3155302ebba9a8122dff2d77cb15e85d8e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20.0 %
TBHF-HF (neutralization titration) max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité