3-Bromo-4-fluorobiphenyl
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB02017.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB02017.1 MAYBSB02017EA
3-Bromo-4-fluorobiphenyl
3-Bromo-4-fluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₈BrF
MW: 251,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD01571091
Numéro CAS: 306935-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité