Huile d'Olive, pur, raffiné
Fournisseur: Thermo Scientific
416530250 416535000 416530025
ACRO416530250EA 29.1 EUR InStock
ACRO416530250 ACRO416535000 ACRO416530025
Huile d'Olive, pur, raffiné
Olive oil
Densité: 0.9135 g/cm³
Point d'éclair: 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131764
Numéro CAS: 8001-25-0
EINECS: 232-277-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-green Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
Absorbance ≤1.20 (1g/100ml cyclohexane) measured at the max. between 264nm and 276nm
Composition ≤0.5 % (delta 7-Stigmasterol)
Acid value ≤0.3 mg KOH/g
Peroxide value ≤10.0 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1.5 %
Sesame oil Complies
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité