Huile d'Olive, pur, vierge
Fournisseur: Thermo Scientific
416540250 416545000 416540025
ACRO416540250EA 28.3 EUR InStock
ACRO416540250 ACRO416545000 ACRO416540025
Huile d'Olive, pur, vierge
Olive oil
Densité: 0.9135 g/cm³
Point d'éclair: 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131764
Numéro CAS: 8001-25-0
EINECS: 232-277-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to yellow-green Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Absorbance ≤0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane)
Composition ≤0.4 % (Eicosenoic acid)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤20.0 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1.5 %
Sesame oil Complies
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité