Huile d'Olive
Fournisseur: Roth Carl
8873.1 8873.2
ROTH8873.1EA 29.9 EUR InStock
ROTH8873.1 ROTH8873.2
Huile d'Olive
Olive oil
Numéro MDL: MFCD00131764
Numéro CAS: 8001-25-0
EINECS: 232-277-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité