3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0702-25ML D0702-500ML
TCIAD0702-25MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAD0702-25ML TCIAD0702-500ML
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,2120 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001447
Numéro CAS: 5441-52-1
EINECS: 226-630-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a961c49b4cdbb0095e34c4f02b4e5f60f9791633&vid=a961c49b4cdbb0095e34c4f02b4e5f60f9791633&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité