(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C2109-1G C2109-5G
TCIAC2109-1GEA 102 EUR InStock
TCIAC2109-1G TCIAC2109-5G
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid
Formule: C₄H₇ClO₂
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00067098
Numéro CAS: 54053-45-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9a7fb6e61df6067a6c775afa342d52a1e96cdc2&vid=b9a7fb6e61df6067a6c775afa342d52a1e96cdc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité