Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3702-1G D3702-5G
TCIAD3702-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD3702-1G TCIAD3702-5G
Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate ≥96.0% (par GC)
Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,2300 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Numéro MDL: MFCD00043768
Numéro CAS: 1687-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb54dde4766bd133885bb8954d9bcbe34a8364e5&vid=bb54dde4766bd133885bb8954d9bcbe34a8364e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité