4-Phenyl-1-butene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0161-25ML P0161-5ML
TCIAP0161-25MLEA 130 EUR InStock
TCIAP0161-25ML TCIAP0161-5ML
4-Phenyl-1-butene ≥98.0% (par GC)
4-Phenyl-1-butene
Formule: C₁₀H₁₂
Point d'ébullition: 181°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00026111
Numéro CAS: 768-56-9
EINECS: 405-980-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a03e78ce148b8c2020f35539beeef1bb9224f78&vid=3a03e78ce148b8c2020f35539beeef1bb9224f78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité