2-Butynoate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1053-5MLEA 136 EUR InStock
TCIAT1053-5ML TCIAT1053-1ML TCIAT1053-25ML
2-Butynoate de méthyle ≥97.0% (par GC)
2-Butynoate de méthyle
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00009273
Numéro CAS: 23326-27-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/26/28995126.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité