Acide hydrobromique 30% (p/p) ∼5.1 mol/L dans l'acide acétique pour la recherche sur les peptides
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Bromure d'hydrogèneHydrogène bromure
TCIAH0182-500GEA 139 EUR InStock
TCIAH0182-500G TCIAH0182-25G TCIAH0182-100G
Acide hydrobromique 30% (p/p) ∼5.1 mol/L dans l'acide acétique pour la recherche sur les peptides
Acide hydrobromique
Formule: HBr
MW: 80,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04778
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/30/28970230.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 30.0 to 33.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité