Fluorure de tétrabutylammonium 70-75%
Fournisseur: TCI
Danger
T1339-25G T1339-500G T1339-100G
TCIAT1339-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT1339-25G TCIAT1339-500G TCIAT1339-100G
Fluorure de tétrabutylammonium 70-75%
Fluorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆FN
MW: 261,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011747
Numéro CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
ONU: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e875015ff4b6695654a09d4cc49d582054c15cd&vid=93ee569b6d319050f7612c500003b35dace7c4fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 70.0 to 75.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité