Acide trifluoroacétique 0,1% (v/v) dans l'acétonitrile
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TFA
85176
PIER85176EA 231 EUR InStock
PIER85176
Acide trifluoroacétique 0,1% (v/v) dans l'acétonitrile
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité