Eau avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique pour LC-MS, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
PIER85172EA 104 EUR InStock
PIER85172 PIER85173
Eau avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique pour LC-MS, Pierce™
Eau avec 0,1% (v/v) Acide trifluoroacétique
Pierce™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade is a preparation with high purity and low UV-absorptivity that is ideal for HPLC and mass spectrometry applications.
  • Tested more than 20 ways to ensure maximal LC-MS sensitivity
  • Processed, filtered and sealed to extend LC-MS column life
  • Packaged to eliminate variability and reduce handling
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité