4-Fluorostyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
F0461-25G F0461-5G
TCIAF0461-25GEA 203 EUR InStock
TCIAF0461-25G TCIAF0461-5G
4-Fluorostyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé
4-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34.5 °C
Densité: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000361
Numéro CAS: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=041b7710ace0e72696caac2ad652482fc0d48b56&vid=041b7710ace0e72696caac2ad652482fc0d48b56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité