2-Bromo-5-nitroimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3503-1G B3503-5G
TCIAB3503-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB3503-1G TCIAB3503-5G
2-Bromo-5-nitroimidazole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-nitroimidazole
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
Numéro MDL: MFCD09025308
Numéro CAS: 65902-59-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e933f8fdee0503d4a5debb3469bd51b60a1d653&vid=3e933f8fdee0503d4a5debb3469bd51b60a1d653&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 236.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité