(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0590-25G M0590-500G
TCIAM0590-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0590-25G TCIAM0590-500G
(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle ≥95.0% (par GC) stabilisé
(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005137
Numéro CAS: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&vid=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité