4'-Formylbenzo-18-crown-6 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0451-500MGEA 1150 EUR InStock
TCIAF0451-500MG
4'-Formylbenzo-18-crown-6 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥98.0% (par GC)
4'-Formylbenzo-18-crown-6 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₇H₂₄O₇
MW: 340,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00388882
Numéro CAS: 60835-74-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/40/28969040.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité