4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Formylbenzo-15-crown 5-Ether, 2,3-(4-Formylbenzo)-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadec-2-ene, 2,5,8,11,14-Pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(15),16,18-triene-17-carbaldehyde
F0448-1G F0448-100MG
TCIAF0448-1GEA 823 EUR InStock
TCIAF0448-1G TCIAF0448-100MG
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98.0% (par GC)
4'-Formylbenzo-15-crown-5 (4'-formylbenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₅H₂₀O₆
MW: 296,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192180
Numéro CAS: 60835-73-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c579ffda2b4c78a56fff8dba1998305ba4e9843&vid=5c579ffda2b4c78a56fff8dba1998305ba4e9843&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité