Magnetic separation devices, Axygen®
Fournisseur: Corning
IMAG-12T IMAG-96P
733-2133EA 942.99 EUR InStock
733-2133 733-2134
Magnetic separation devices, Axygen®
Portoirs Portoirs de séparation magnétique
The magnetic separation devices (MSD) are essential in any paramagnetic bead-based purification process. These IMAG™ devices are designed for a manual process.
  • Single tube or 96-well format
  • Applications include nucleic acid purification, cell based assays and antobody and protein purifications
  • Strong magnets enable separation times of less than 30 seconds
  • Manual operation for either low or high throughput
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité