L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sorvall™ MTX and MX+ Micro Ultracentrifuges
Fournisseur: SORVALL
46963 50135643 50135648
521-1956EA 77100 EUR InStock
521-1956 521-4296 521-4295
Sorvall™ MTX and MX+ Micro Ultracentrifuges
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Sorvall™ Micro ultracentrifuges, three models offering a maximum RCF of up to 1048000×g in a compact footprint with either bench or floor options.
  • User-friendly LCD touch screen
  • Self locking rotor system
  • Visual tube balancing for enhanced ease of use
  • USB port for connectivity
  • Extensive rotor selection including lightweight, fatigue-resistant Fiberlite™ carbon fibre rotor
Accommodating tubes from 0,2 to 30 ml with a choice of fixed angle, swinging bucket or vertical rotors, theSorvall micro-ultracentrifuges address the full range of small volumeMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité