Stérilisateurs, modèles SN
Fournisseur: MEMMERT
SN110 SN110PLUS SN160 SN160PLUS SN260 SN260PLUS SN30 SN30PLUS SN450 SN450PLUS SN55 SN55PLUS SN75 SN750 SN750PLUS SN75PLUS
710-1049EA 1883 EUR InStock
710-1049 710-1069 710-1096 710-1138 710-1165 710-1185 710-1237 710-1256 710-1284 710-1303 710-1329 710-1348 710-1376 710-1377 710-1396 710-1440
Stérilisateurs, modèles SN
Stérilisateurs Stérilisateurs à air chaud
Ce stérilisateur est conforme à toutes les normes et réglementations appropriées sur les produits médicaux. Il garantit la fiabilité des séquences de programme, indépendamment de la charge et du volume de la cuve. La validation de ce stérilisateur à air chaud est possible à tout moment, notamment grâce à la fonction SetpointWAIT. Cette fonction garantit que le programme ne se poursuit que lorsque la température de consigne a été atteinte. Le maintien précis du délai de stérilisation et, par conséquent, l'élimination totale des micro-organismes les plus résistants sont donc garantis en permanence, quels que soient la charge à stériliser et le volume de la cuve. Cette fonction peut également s'utiliser avec des capteurs de température Pt100 supplémentaires et librement positionnables. Dans ce cas, la stérilisation commence uniquement lorsque la température de consigne a été atteinte à tous les points de mesure, à savoir, dans la charge. Pour l'application spéciale de dépyrogénisation, le stérilisateur à air chaud est parfaitement idéal.
  • Utilisation d'acier inoxydable de grande qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer pour la cuve de travail et le boîtier
  • Large gamme d'options de programmation et de documentation utilisant les interfaces, l'enregistreur de données intégré et le logiciel AtmoControl
  • Avec les pieds ou les coudes : ouverture et fermeture de la porte ne présentant quasiment aucune vibration, même si les mains sont prises
  • Fonctionnement rapide et intuitif grâce au ControlCOCKPIT
  • Répartition optimale de la température
  • Protection contre la surchauffe (double) : protection électronique réglable contre la surchauffe et limiteur de température mécanique TB, protection de classe 1 conformément à la norme DIN 12 880 pour couper le chauffage à environ 20 °C au-dessus de la température nominale
Modèles SingleDISPLAY
Contrôle et affichage clairs de la température, de l'exécution du programme, de la vitesse du ventilateur et de la position du volet d'air dans l'écran de gauche
SetpointWAIT
Interface de communication Ethernet
Modèles TwinDISPLAY
Contrôle et affichage clairs de la température, de l'exécution du programme, de la vitesse du ventilateur et de la position du volet d'air dans l'écran de gauche
SetpointWAIT interface de communication Ethernet
Contrôle et affichage de certains paramètres tels que l'humidité de l'appareil, et affichage graphique de la séquence de programme
AutoSAFETY
HeatBALANCE
Identifiant utilisateur
Port USB
Limites individuelles de température trop élevée/basse, d'humidité trop élevée/basse
Informations de commande: Fournies sans étagères (commander séparément les étagères, grilles ou plateaux en acier inoxydable souhaités), nous consulter. Pour toute enceinte supérieure à 53 litres, 2 clayettes ou grilles minimum doivent être commandées en sus en même temps que l’enceinte. La gamme d'accessoires et les options montées en usine tels que les ports d'accès, les prises internes, l'éclairage, une porte avec hublot ou autre option sont disponibles sur demande. Contactez Avantor pour en savoir plus avant de passer commande car la mise à niveau de ces éléments est impossible.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité