Kit de jauge de vide DCP 3000 + VSP 3000
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20683190 20636155
181-0174EA 1330 EUR InStock
181-0174 VACU20636155
Kit de jauge de vide DCP 3000 + VSP 3000
Pompe Jauges de vide
La jauge DCP 3000 est une jauge de vide exceptionnelle équipée d'un grand écran éclairé. Le tout nouveau capteur de vide VSP 3000 est fondé sur la conductivité thermique (Pirani) et propose une large plage de mesure, allant de la pression atmosphérique jusqu'à 10-3 mbar. Les pièces humides sont composées de plastiques (PBT, PUR) et de céramiques d'alumine résistants aux produits chimiques. Sa résistance chimique et sa solidité sont bien meilleures que celles des capteurs Pirani classiques, avec leur filament métallique en spirale plus fragile. La possibilité de connecter simultanément jusqu'à huit capteurs de vide donne davantage de flexibilité pour réaliser des mesures sur site. Le DCP 3000 communique avec les composants externes via le système de bus numérique VACUU BUS®. Il se caractérise par une configuration entièrement automatique, des connexions de prise unifiées et des longueurs de câble allant jusqu'à 30 m. De plus, le DCP 3000 offre des mesures de la pression relative (VSK 3000 comme référence) ainsi qu'une fonction d'enregistrement des données qui peut garder en mémoire jusqu'à 32000 valeurs de données.
  • Il est possible de connecter simultanément jusqu'à quatre têtes de jauge VSK 3000 (atm. : –0,1 mbar) et quatre VSP 3000 (atm. : –10-3 mbar)
  • Capteur de vide robuste VSP 3000 en plastique et céramique à haute résistance chimique
  • Capteur de vide robuste VSP 3000 anti-éclaboussures, convient à des conditions de fonctionnement difficiles
  • Grande plage de mesure, allant de la pression atmosphérique au vide
Informations de commande: Des sets complets adaptés à un contrôle précis du vide sont disponibles. Veuillez contacter Avantor pour plus d'informations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité